Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR33466-1G
OR33466-25G
OR33466-5G
APOSOR33466-1GEA
180
EUR
APOSOR33466-1G
APOSOR33466-25G
APOSOR33466-5G
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Formula:
C₆H₄Br₂O₂S Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00831688 Núm. CAS: 62224-24-2 |