3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33467-1G
APOSOR33467-1GEA 336 EUR
APOSOR33467-1G
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₉H₈ClN₃
MW: 193,632 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10758055
Núm. CAS: 91857-91-9