2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33468-25G OR33468-5G
APOSOR33468-25GEA 469 EUR
APOSOR33468-25G APOSOR33468-5G
2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
2-Methoxy-4-morpholinoaniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972210
Núm. CAS: 209960-91-8