6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33469-1G
OR33469-5G
APOSOR33469-1GEA
336
EUR
APOSOR33469-1G
APOSOR33469-5G
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine
Formula:
C₁₁H₁₀ClN₃ MW: 219,68 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00697490 Núm. CAS: 1017782-49-8 |