3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
OR3347-1G OR3347-5G
APOSOR3347-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3347-1G APOSOR3347-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Formula: C6H6BrNO
MW: 188,02 g/mol
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791312
Núm. CAS: 17282-02-9