3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33472-1G OR33472-5G
APOSOR33472-1GEA 244 EUR
APOSOR33472-1G APOSOR33472-5G
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369265
Núm. CAS: 90908-89-7