2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR33473-1G OR33473-5G
APOSOR33473-1GEA 336 EUR
APOSOR33473-1G APOSOR33473-5G
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972222
Núm. CAS: 1171155-44-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR