3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33478-1G OR33478-5G
APOSOR33478-1GEA 336 EUR
APOSOR33478-1G APOSOR33478-5G
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₄H₁₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025842
Núm. CAS: 1135282-83-5