(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33483-1G OR33483-5G
APOSOR33483-1GEA 152 EUR
APOSOR33483-1G APOSOR33483-5G
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₉H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864820
Núm. CAS: 914349-48-7