6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33489-1G
APOSOR33489-1GEA 336 EUR
APOSOR33489-1G
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol 95%
6-(Dimethylamino)-2-methyl-4-pyrimidinol
Formula: C₇H₁₁N₃O
MW: 153,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840974
Núm. CAS: 83724-17-8