1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33492-1G
APOSOR33492-1GEA 0 EUR
APOSOR33492-1G
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene 95%
1-Ethynyl-2-methoxy-4-nitrobenzene
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840985
Núm. CAS: 1135283-10-1