4-Bromo-2-metil-3-quinolinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33495-1G
APOSOR33495-1GEA 209 EUR
APOSOR33495-1G
4-Bromo-2-metil-3-quinolinol 95%
4-Bromo-2-metil-3-quinolinol
Formula: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 13235-12-6