2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33496-1G OR33496-5G
APOSOR33496-1GEA 270 EUR
APOSOR33496-1G APOSOR33496-5G
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde 95%
2-Bromo-3,6-dihydroxybenzenecarbaldehyde
Formula: C₇H₅BrO₃
MW: 217,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584781
Núm. CAS: 241127-72-0