2-Cloronicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3350-100G
OR3350-25G
OR3350-500G
APOSOR3350-100GEA
0
EUR
APOSOR3350-100G
APOSOR3350-25G
APOSOR3350-500G
2-Cloronicotinato de metilo 98%
2-Cloronicotinato de metilo
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. Ebullición: 150 °C/1mmHg Densidad: 1,314 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318629 Núm. CAS: 40134-18-7 EINECS: 254-805-9 |