1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33500-1G OR33500-5G
APOSOR33500-1GEA 0 EUR
APOSOR33500-1G APOSOR33500-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one
Formula: C₉H₁₅NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101409
Núm. CAS: 1221791-73-6