1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33501-1G OR33501-5G
APOSOR33501-1GEA 270 EUR
APOSOR33501-1G APOSOR33501-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one
Formula: C₇H₁₁NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101404
Núm. CAS: 72752-82-0