3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33502-1G OR33502-5G
APOSOR33502-1GEA 270 EUR
APOSOR33502-1G APOSOR33502-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆ClNS
MW: 241,79 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14584833
Núm. CAS: 1221792-02-4