8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33505-1G
OR33505-5G
APOSOR33505-1GEA
270
EUR
APOSOR33505-1G
APOSOR33505-5G
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formula:
C₁₄H₁₈N₂OS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16140266 Núm. CAS: 32533-11-2 |