3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33506-1G
OR33506-5G
APOSOR33506-1GEA
270
EUR
APOSOR33506-1G
APOSOR33506-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one
Formula:
C₁₂H₁₃NOS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16140281 Núm. CAS: 1221792-37-5 |