Ácido 2-cloro-6-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
Ácido 2-cloro-6-nitrobenzoico 98%
Ácido 2-cloro-6-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Pto. de fusión: 160…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100425
Núm. CAS: 5344-49-0