2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33511-1G OR33511-5G
APOSOR33511-1GEA 180 EUR
APOSOR33511-1G APOSOR33511-5G
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152774
Núm. CAS: 951918-41-5