2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33512-1G OR33512-5G
APOSOR33512-1GEA 180 EUR
APOSOR33512-1G APOSOR33512-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00540316
Núm. CAS: 58518-78-8