2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33513-1G OR33513-5G
APOSOR33513-1GEA 180 EUR
APOSOR33513-1G APOSOR33513-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate
Formula: C₁₀H₉ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662320
Núm. CAS: 39561-82-5