4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzoic acid
OR33514-1G OR33514-5G
APOSOR33514-1GEA 336 EUR
APOSOR33514-1G APOSOR33514-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152731
Núm. CAS: 952183-13-0