2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR33516-1G
OR33516-5G
APOSOR33516-1GEA
336
EUR
APOSOR33516-1G
APOSOR33516-5G
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol
Formula:
C₉H₇BrN₂O MW: 239.08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08234781 Núm. CAS: 123420-09-7 |