Ethyl-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
OR33517-1G OR33517-5G
APOSOR33517-1GEA 336 EUR
APOSOR33517-1G APOSOR33517-5G
Ethyl-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate, grado técnico
Ethyl-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275093
Núm. CAS: 54442-28-3