5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33518-1G OR33518-5G
APOSOR33518-1GEA 671 EUR
APOSOR33518-1G APOSOR33518-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10758059
Núm. CAS: 1033463-21-6