3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33521-25G OR33521-5G
APOSOR33521-25GEA 1300 EUR
APOSOR33521-25G APOSOR33521-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₁H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04610443
Núm. CAS: 20356-45-0