Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate
OR33523-1G OR33523-5G
APOSOR33523-1GEA 270 EUR
APOSOR33523-1G APOSOR33523-5G
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₆H₆INO₂
MW: 251,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368824
Núm. CAS: 40740-41-8