3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33525-1G OR33525-5G
APOSOR33525-1GEA 336 EUR
APOSOR33525-1G APOSOR33525-5G
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787044
Núm. CAS: 887591-40-4