3-Oxo-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]propanenitrile 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR33526-1G OR33526-5G
APOSOR33526-1GEA 336 EUR
APOSOR33526-1G APOSOR33526-5G
3-Oxo-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-Oxo-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]propanenitrile
Formula: C₁₃H₁₄N₂O
MW: 214,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07786223
Núm. CAS: 887595-01-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR