3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33527-1G OR33527-5G
APOSOR33527-1GEA 336 EUR
APOSOR33527-1G APOSOR33527-5G
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-piperidinophenyl)propanenitrile
Formula: C₁₄H₁₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025857
Núm. CAS: 1135283-23-6