3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33528-1G OR33528-5G
APOSOR33528-1GEA 0 EUR
APOSOR33528-1G APOSOR33528-5G
3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₁H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025858
Núm. CAS: 1135283-25-8