3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
OR33529-1G OR33529-5G
APOSOR33529-1GEA 270 EUR
APOSOR33529-1G APOSOR33529-5G
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₁H₇NO₂
MW: 185,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047286
Núm. CAS: 5149-69-9