3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33530-1G
APOSOR33530-1GEA 336 EUR
APOSOR33530-1G
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
3-Bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11099656
Núm. CAS: 499983-77-6