Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33535-1G OR33535-5G
APOSOR33535-1GEA 538 EUR
APOSOR33535-1G APOSOR33535-5G
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140300
Núm. CAS: 1221792-61-5