8-Oxa-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33540-1G
APOSOR33540-1GEA 270 EUR
APOSOR33540-1G
8-Oxa-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
8-Oxa-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140314
Núm. CAS: 1221791-86-1