3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane] 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33542-1G OR33542-5G
APOSOR33542-1GEA 270 EUR
APOSOR33542-1G APOSOR33542-5G
3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane] 95%
3H-Spiro[1,3-benzothiazole-2,4'-oxane]
Formula: C₁₁H₁₃NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140318
Núm. CAS: 77376-98-8