1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-6-ol hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33546-1G
APOSOR33546-1GEA 336 EUR
APOSOR33546-1G
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-6-ol hydrochloride 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-6-ol hydrochloride
Formula: C₈H₁₆ClNOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140323
Núm. CAS: 1221792-86-4