6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33547-1G
APOSOR33547-1GEA 197 EUR
APOSOR33547-1G
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione 95%
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466420
Núm. CAS: 5466-00-2