1,3-Thiazolan-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Thiazolidin-2-one
OR33548-100G OR33548-25G OR33548-5G
APOSOR33548-100GEA 52.2 EUR
APOSOR33548-100G APOSOR33548-25G APOSOR33548-5G
1,3-Thiazolan-2-one 97%
1,3-Thiazolan-2-one
Formula: C₃H₅NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01332388
Núm. CAS: 2682-49-7