8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33549-1G OR33549-5G
APOSOR33549-1GEA 270 EUR
APOSOR33549-1G APOSOR33549-5G
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane
Formula: C₉H₁₇NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140310
Núm. CAS: 31404-03-2