8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33551-1G
APOSOR33551-1GEA 336 EUR
APOSOR33551-1G
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one 95%
8-Phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one
Formula: C₁₄H₁₇NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140371
Núm. CAS: 1221791-99-6