Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33552-1G OR33552-5G
APOSOR33552-1GEA 336 EUR
APOSOR33552-1G APOSOR33552-5G
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140308
Núm. CAS: 950858-97-6