1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33553-1G
OR33553-5G
APOSOR33553-1GEA
538
EUR
APOSOR33553-1G
APOSOR33553-5G
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₉H₁₄N₂O₂ MW: 182,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11810587 Núm. CAS: 288251-51-4 |