2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33554-5G
APOSOR33554-5GEA 111 EUR
APOSOR33554-5G
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formula: C₇H₆Cl₂N₂
MW: 189,0419 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750204
Núm. CAS: 5466-43-3