N,4,5-Trimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33558-1G
APOSOR33558-1GEA 270 EUR
APOSOR33558-1G
N,4,5-Trimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 95%
N,4,5-Trimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
Formula: C₆H₁₁BrN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18651784
Núm. CAS: 849004-10-0