5-Bromo-2-metoxinicotinato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate
OR3356-5G
APOSOR3356-5GEA 98.6 EUR
APOSOR3356-5G
5-Bromo-2-metoxinicotinato de metilo 98%
5-Bromo-2-metoxinicotinato de metilo
Formula: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064227
Núm. CAS: 122433-41-4