Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33562-1G
APOSOR33562-1GEA 336 EUR
APOSOR33562-1G
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate 97%
Methyl-3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22126102
Núm. CAS: 193964-75-9