N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR33563-1G OR33563-5G
APOSOR33563-1GEA 91.5 EUR
APOSOR33563-1G APOSOR33563-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Formula: C₁₀H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01580034
Núm. CAS: 5654-92-2